Learn More
WTW™ Kit di analisi per cianuro
Codice prodotto. 11781073
Cambia vista
Click to view available options
Range:
0.002 to 0.500 mg/L
0.010 to 0.500 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range Dimensione della confezione
11781073 0.010 to 0.500 mg/L pezzi 25
10009670 0.002 to 0.500 mg/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11781073 Fornitore WTW™ N. del fornitore 250344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    176.00€ / pezzi 25
    Risparmia 27.00€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Test materials for the AQA of photometric routine and water analysis for multi-level result certainty of photoLab™, pHotoFlex™ and test kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volume (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione del cianuro nelle acque reflue derivanti da attività galvanoplastiche e di elaborazione dei metalli, acqua potabile
Da utilizzare con (apparecchiatura) PhotoLab S6, PhotoLab S12, PhotoLab Spectral, Photoflex 0.01 - 0.30 mg/l CN
Quantità 100 Pack
Range 0.010 to 0.500 mg/L
Tipo Polvere per analisi
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyanide Cell Test (free and readily liberated cyanide) Method: photometric 0.010 - 0.500 mg/l CN
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: troclosene sodium, dihydrate