Learn More
Cyanine 5 Bihexanoic Acid Dye, Potassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30367618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367618 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367618 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9584805MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanine 5 Bihexanoic Acid Dye, Potassium Salt
CAS 252255-40-6
Formula molecolare C37H45KN2O10S2
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C37H46N2O10S2.K/c1-36(2)28-24-26(50(44,45)46)18-20-30(28)38(22-12-6-10-16-34(40)41)32(36)14-8-5-9-15-33-37(3,4)29-25-27(51(47,48)49)19-21-31(29)39(33)23-13-7-11-17-35(42)43;/h5,8-9,14-15,18-21,24-25H,6-7,10-13,16-17,22-23H2,1-4H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CC1(C)\C(=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCC(=O)O)c3ccc(cc3C2(C)C)S(=O)(=O)[O-])\N(CCCCCC(=O)O)c4ccc(cc14)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name potassium;(2E)-1-(5-carboxypentyl)-2-[(2E,4E)-5-[1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulfonatoindol-1-ium-2-yl]penta-2,4-dienylidene]-3,3-dimethylindole-5-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 780.99
Peso formulazione 780.2153