Learn More
alpha-Cyano-3-hydroxycinnamic acid, 98%
Codice prodotto. 10792581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10792581
Marca: Thermo Scientific Acros 163090050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 54673-07-3 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54673-07-3
Formula molecolare C10H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Numero MDL MFCD00004203
InChI Key HPLNTJVXWMJLNJ-YWEYNIOJSA-N
Sinonimo 2z-2-cyano-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 21338270
IUPAC Name (Z)-2-cyano-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=C(C#N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico α-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230.0°C to 233.0°C
Colore Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10, 520
Peso formulazione 189.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.