Learn More
alpha-Cyano-o-tolunitrile, 80%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-94889
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
3759-28-2
C9H6N2
142.16
MFCD00001895
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
77368
2-(cyanomethyl)benzonitrile
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
3759-28-2
C9H6N2
142.16
MFCD00001895
GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
77368
2-(cyanomethyl)benzonitrile
N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Materiale o nome chimico α-Cyano-o-tolunitrile
Nota nome tech.
CAS min. % 75.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 75% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare NCCH2C6H4CN
Quantità 25 g
Beilstein 09, 859
Peso formulazione 142.16
Percent Purity 80%
Grado Technical
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.