Learn More
alpha-Cyano-o-tolunitrile, 80%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | α-Cyano-o-tolunitrile |
Nota nome | tech. |
CAS min. % | 75.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 76°C |
Colore | Beige to Brown |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 75% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | NCCH2C6H4CN |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- a-Cyano-o-tolunitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- H330-Letale se inalato.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.