Learn More
Macherey-Nagel™ Cyano Phases Polygosil™
Codice prodotto. 10669371 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione particelle:
5 μm
10 μm
Dimensione della confezione:
100g
10g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione particelle unitSize
10669371 100 g 10 μm 100g
10164691 10 g 10 μm 10g
10576121 100 g 5 μm 100g
10002791 10 g 5 μm 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10669371 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 711390.100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Dimensione particelle 10 μm
Dimensione del poro 60 Å
Tecnica Liquid Chromatography
Quantità 100 g
Tipo Polygosil CN Phases