Learn More
α-Cyano-βphenylacrylic Acid, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11443125 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11443125 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11443125 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0521374005
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico α-Cyano-β-Phenylacrylic Acid
CAS 1011-92-3
Formula molecolare C10H7NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-cyano-3-phenylacrylic acid, alpha-cyanocinnamicacid, cyanocinnamic acid, 2-cyano-3-phenyl-2-propenoic acid, acmc-1b4v0, a-cyano-b-phenylacrylic acid, alpha-cyano-beta-phenyl-acrylic acid
InChI Key CDUQMGQIHYISOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C#N)C(=O)O
IUPAC Name 2-cyano-3-phenylprop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 173.171
PubChem CID 70534