Learn More
Cyanoacetic acid, 97%
Codice prodotto. 10436910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10436910 250 g Bottiglia in vetro 250g
10426910 25 g Bottiglia in vetro 25g
10273940 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
11985601 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10436910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110672500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-09-8
Formula molecolare C3H3NO2
Molecular Weight (g/mol) 85.06
InChI Key MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
PubChem CID 9740
ChEBI CHEBI:51889
IUPAC Name 2-cyanoacetic acid
SMILES C(C#N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanoacetic acid
Punto di fusione 65.0°C to 67.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 108.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCCH2CO2H
Quantità 250 g
Beilstein 02,583
Fieser 11,145; 13,171
Indice di Merck 15,2679
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene and chloroform
Peso formulazione 85.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Adhering Crystalline Solid