Learn More
Cyanoacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyanoacetic Acid |
| CAS | 372-09-8 |
| Formula molecolare | C3H3NO2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)CC#N |
| IUPAC Name | 2-cyanoacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 85.06 |
| Peso formulazione | 85.0164 |