Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyanocobalamin, 96%
Codice prodotto. 10627564 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627564 5 g Bottiglia in vetro 5g
10420651 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10327291 1 g Bottiglia in vetro 1g
10713734 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10627564 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 405920050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-19-9
Formula molecolare C63H88CoN14O14P
Molecular Weight (g/mol) 1355.38
Numero MDL MFCD00151092
InChI Key AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Sinonimo vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC Name cobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanocobalamin
Nota nome 96%
Absorbance 3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559)), 1.7 to 1.9 (A361/A278)
Colore Red
Perdita all'essiccatura 12% max. (20mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 10212
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 1355.38
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals