Learn More
Cyanocobalamin (Crystalline (Dark Red)), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
1g
Descrizione
Cyanocobalamin is used as a supplement in cell culture and tissue culture media.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cyanocobalamin |
| CAS | 68-19-9 |
| Colore | Red |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98 % |
| Imballaggio | Amber Glass |
| Formula molecolare | C63H88CoN14O14P |
| Numero MDL | MFCD00151092 |
| Quantità | 1 g |
| Indice di Merck | 15, 10212 |
| Sinonimo | vitamin b12 |
| Vedi altri risultati |