Learn More
Cyanogen bromide, 3M solution in dichloromethane
Codice prodotto. 10294651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10294651 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10294651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 353991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    108.00€ / 100mL
    Risparmia 8.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 506-68-3 | CBrN | 105.922 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanogen bromide
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 3M Solution in Dichloromethane
CAS 506-68-3, 75-09-2
Concentrazione 2.95 to 3.30M
Densità 1.4400g/mL
Gravità specifica 1.44
Formula molecolare CBrN
Numero MDL MFCD00011597
Quantità 100 mL
Fieser 01,174; 02,93; 04,110; 05,169; 06,148; 08,131; 09,127
Indice di Merck 15, 2683
Forma fisica Soluzione
Sinonimo cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
InChI Key ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)Br
IUPAC Name carbononitridic bromide
Molecular Weight (g/mol) 105.922
PubChem CID 10476
Peso formulazione 105.93
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyanogen bromide, 3M solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.