Learn More
Cyanogen bromide, 97%
Codice prodotto. 10465852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle in Tin Can
Glass Bottle packed in tin can
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10465852 500 g Glass Bottle packed in tin can 500g
10040770 25 g Glass Bottle in Tin Can 25g
10040780 100 g Glass Bottle in Tin Can 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10465852 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110785000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 506-68-3 | CBrN | 105.922 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-68-3
Formula molecolare CBrN
Numero MDL MFCD00011597
InChI Key ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
PubChem CID 10476
IUPAC Name carbononitridic bromide
SMILES C(#N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanogen bromide
Nota nome 97%
Punto di fusione 49.0°C to 54.0°C
Colore White
Densità 1.44
Punti di ebollizione 61.0°C to 62.0°C
Punto d'infiammabilità >65°C
Intervallo percentuale saggio 96.0 to 103% (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle packed in tin can
Formula lineare BrCN
Quantità 500 g
Fieser 01,174; 02,93; 04,110; 05,169; 06,148; 08,131; 09,127
Indice di Merck 15, 2683
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether,soluble in benzene,acetonitrile,dichloromethane,and ethanol
Molecular Weight (g/mol) 105.93
Peso formulazione 105.93
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyanogen bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.