Learn More
Cyanogen bromide
Codice prodotto. 15421287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421287 25 g 25g
15411287 5 g 5g
15431287 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15421287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 032731.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 506-68-3 | CBrN | 105.922 g/mol
Cyanogen bromide is used as a reagent in molecular biology, peptide mapping, gold extraction and amino acid sequence analysis. It acts as a coupling reagent for phosphoramidate or pyrophosphate inter-nucleotide bonds in DNA duplexes. It is also used in organic synthesis to prepare cyanamides, dicyanamides, cyanuric bromide, guanidines and hydroxylguanidines. It is involved in the von Braun reaction, it gives disubstituted cyanamides by reacting with tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-68-3
Formula molecolare CBrN
Molecular Weight (g/mol) 105.922
Numero MDL MFCD00011597
InChI Key ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
PubChem CID 10476
IUPAC Name carbononitridic bromide
SMILES C(#N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanogen bromide
Punto di fusione 50°C to 52°C
Densità 2.015
Punti di ebollizione 61.4°C
Quantità 25 g
Sensibilità Light and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,dichloromethane,ethanol,diethyl ether,benzene and acetonitrile.
Peso formulazione 105.93
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyanogen bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanogen bromide