Learn More
Cyanogen iodide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2638680
Click to view available options
Quantità:
5 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
506-78-5
CIN
WPBXOELOQKLBDF-UHFFFAOYSA-N
cyanogen iodide, iodine cyanide, jodcyan, iodocyanide, iodine monocyanide, cyanogen monoiodide, iodine cyanide i cn, unii-81esv254uf, cyanic iodide, cyano iodide
10478
carbononitridic iodide
C(#N)I
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
506-78-5
CIN
WPBXOELOQKLBDF-UHFFFAOYSA-N
cyanogen iodide, iodine cyanide, jodcyan, iodocyanide, iodine monocyanide, cyanogen monoiodide, iodine cyanide i cn, unii-81esv254uf, cyanic iodide, cyano iodide
10478
carbononitridic iodide
C(#N)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cyanogen iodide
Punto di fusione 142.0°C to 149.0°C
Colore Beige to Brown or Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ICN
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,2685
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in diethyl ether,ethanol,ether,alcohols,and volatile oils
Molecular Weight (g/mol) 152.92
Peso formulazione 152.92
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyanogen iodide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.