missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Cyanopindolol hemifumarate

Codice prodotto. 18053792
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18053792 50 mg 50mg
18025272 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18053792 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0993/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    1048.95€ / 50mg
    Risparmia 61.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT1A and 5-HT1B antagonist; also β-adrenergic antagonist

5-HT1A/1B antagonist with roughly equal affinity at each receptor; also a β-adrenoceptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 874882-72-1
Formula molecolare C20H25N3O5

Specifica

Materiale o nome chimico Cyanopindolol hemifumarate
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 345.4
Purezza >98%
Peso molecolare 387.436
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.