Learn More
Cyantraniliprole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488057
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16488057
Marca: Medchem Express HY12779
MedChemExpress Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class; has activity against pests such as Diaphorina citri that have developed resistance to other classes insecticides.
Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class
Specifica
Materiale o nome chimico Cyantraniliprole
CAS 736994-63-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H14BrClN6O2
Quantità 5 mg
Sinonimo HGW-86
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (105.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=NC=CC=C2Cl)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C
Molecular Weight (g/mol) 473.71
Peso formulazione 473.71
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.