Learn More
Cyanuric Acid (1.0 mg/10 mL in 84:16% ACN:H2O), TRC
Codice prodotto. 30400660
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400660 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400660 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCKIT15055X1ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanuric acid
CAS 108-80-5
Formula molecolare C3 H3 N3 O3
Quantità 5 x 1 mL
Sinonimo Isocyanuric acid (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (8CI), 1,3,5-Triazine-2,4,6-trione, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trihydroxy-s-triazine, 2,4,6-Trioxohexahydro-1,3,5-triazine, 5-Azabarbituric acid, Cyanuric acid, ICA-P, NSC 6284, Pseudocyanuric acid, Tricyanic acid, Trihydroxycyanidine, s-Triazine-2,4,6-triol
InChI Formula InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
SMILES O=C1NC(=O)NC(=O)N1
IUPAC Name 1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Molecular Weight (g/mol) 129.07
Peso formulazione 129.0174
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cyanuric acid 1 mg/mL