Learn More
Cyanuric Chloride, TRC
Codice prodotto. 30136935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136935 500 g 500g
30009449 5 g 5g
30003889 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136935 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC987695500G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-77-0
Formula molecolare C3Cl3N3
Molecular Weight (g/mol) 184.41
Sinonimo 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazine, 1,3,5-Trichlorotriazine, 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trichloro-s-triazine, 2,4,6-Trichloro-sym-triazine, 2,4,6-Trichlorotriazine, Cyanur Chloride, Cyanuric Chloride, Cyanuric Trichloride, Isocyanuric Trichloride, NSC 3512, Solgel W 08, Trichloro-s-triazine, Trichlorocyanidine, Zorugeru W 08, s-Triazine Trichloride, sym-Trichlorotriazine;
IUPAC Name 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
SMILES Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyanuric Chloride
Quantità 500 g
InChI Formula InChI=1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Peso formulazione 182.9158