missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYB5R2 Monoclonal Antibody (OTI4B9), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17588871
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17588871 30 μL 30µL
17568871 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17588871 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA503251S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

CYB5R2 Monoclonal antibody specifically detects CYB5R2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Specifica

Antigene CYB5R2
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI4B9
Concentrazione 1.1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene ACY1
N. accesso geni Q03154
Alias gene b5R.2; b5R2; CYB5R2; cytochrome b5 reductase 2; cytochrome b5 reductase b5R.2; D630003K02Rik; NADH-cytochrome b5 reductase 2; RGD1308421
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length human recombinant protein of human ACY1 produced in HEK293T cell.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 95
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.