Learn More
Contec™ CyChlor
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15929875 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
5 L
Tipo di contenitore:
Contenitore con tappo
Flacone con erogatore spray
Dimensione della confezione:
2 bottiglie
6 bottiglie
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di contenitore Dimensione della confezione
15929875 1 L Contenitore con tappo 6 bottiglie
15949875 1 L Flacone con erogatore spray 6 bottiglie
15939875 5 L Contenitore con tappo 2 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15929875 Fornitore Contec™ N. del fornitore FBC100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.75€
    77.51€ / pezzi 6
    Risparmia 13.24€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
Pronto all'uso ed efficace contro batteri e lieviti in soli 3 minuti. Contec™ CyChlor è un nuovo disinfettante ad ampio spettro progettato per l'uso quotidiano.
  • L'efficacia ad ampio spettro in 3 minuti consente di risparmiare il tempo dedicato alla biodecontaminazione.
  • Filtrato a 0,2 micron e riempito in un ambiente di grado A per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
  • Non contiene ammonio quaternario o tensioattivo, pertanto ha un residuo molto basso, che consente di risparmiare tempo nella rimozione dei residui
  • Nessuna classificazione di pericolo, pertanto sono richiesti solo i DPI di base e non è necessario uno smaltimento speciale
  • L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo: le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
  • Confezionato in doppio involucro in confezioni a strappo lineare, in modo che ogni sacchetto sia facile da aprire anche quando si indossano i guanti
  • Non classificato come corrosivo e utilizzabile in completa sicurezza in tutte le aree della camera bianca – Occorre eliminare un po' di testo casuale dalla parte finale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Disinfettante
Forma Liquido
pH Da 3 a 6
Scent Senza profumo
Sterilità Non sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Liquido
Tipo di contenitore Contenitore con tappo
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Quantità 6/confezione
Volume (sistema metrico) 1 L