Learn More
Cyclamic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492219
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492219 1 g 1g
16420988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492219 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0541
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
MedChemExpress Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclamic acid
Forma fisica Solid
CAS 100-88-9
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H13NO3S
Sinonimo Cyclohexylsulfamic acid Cyclamate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (557.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(O)(NC1CCCCC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 179.24
Peso formulazione 179.24
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only