Learn More
Cyclamic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17930856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17930856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17930856 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0678.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cyclamic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclamic acid
CAS 100-88-9
Nomi componenti o analita Cyclamic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H13 N O3 S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Cyclamic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
SMILES OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
IUPAC Name cyclohexylsulfamic acid
Molecular Weight (g/mol) 179.24
Quantità 100 mg
Peso formulazione 179.0616 g/mol