Learn More
Cyclaniliprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30322021
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322021 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30322021 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA11817600AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico Cyclaniliprole
CAS 1031756-98-5
Nomi componenti o analita Cyclaniliprole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C21 H17 Br2 Cl2 N5 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 3-Bromo-N-(2-bromo-4-chloro-6-(1-cyclopropylethylcarbamoyl)phenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Cyclaniliprole, IKI 3106, N-[2-Bromo-4-chloro-6-[[α-methyl(cyclopropylmethyl)amino]carbonyl]phenyl]-3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-, Cyclaniliprole
InChI Formula InChI=1S/C21H17Br2Cl2N5O2/c1-10(11-4-5-11)27-20(31)13-7-12(24)8-14(22)18(13)28-21(32)16-9-17(23)29-30(16)19-15(25)3-2-6-26-19/h2-3,6-11H,4-5H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32)
SMILES CC(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Br)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C4CC4
IUPAC Name 5-bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-(1-cyclopropylethylcarbamoyl)phenyl]-2-(3-chloropyridin-2-yl)pyrazole-3-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 602.11
Quantità 1 mL
Peso formulazione 598.9126 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.