Learn More
R&D Systems™ Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
Codice prodotto. 18085402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18085402 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18085402 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3843/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.77€
    285.60€ / 10mg
    Risparmia 40.17€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. p53 inhibitor
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide is a cyclic analog of pifithrin-α (Cat. No. 1267), a small molecule inhibitor of p53. Prevents dexamethasone -induced cell death in murine thymocytes (EC50 = 2.01 μM). Sensitizes p53-deficient tumors to radiotherapy and chemotherapy; increases apoptosis in target cells when used in combination with antimicrotubule agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 511296-88-1
Formula molecolare C16H17BrN2S
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 349.29
Purezza >98%
Peso molecolare 349.29