missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Cyclin B1 Monoclonal specifically detects Cyclin B1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifica
Specifica
| Antigene | Cyclin B1 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 5G6 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000 |
| Alias gene | CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1 |
| Simboli geni | CCNB1 |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Purified recombinant fragment of human CCNB1 expressed in E. Coli. |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?