missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Antibody (CCNB1/1098), HRP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18662006 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18662006 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18662006 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247893H

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Cyclin B1
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone CCNB1/1098
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human full-length Cyclin B1 protein (Uniprot: P14635)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Mitotic Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 891
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.