missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | Cyclin B1 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | CCNB1/9242R |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Formulazione | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias gene | CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?