missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30618147 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30618147 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30618147 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore AF6000Z

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody

Cyclin B1 Polyclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Cyclin B1
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 755
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Specie ospite Goat
Immunogeno E. coli-derived recombinant human Cyclin B1, Met1-Pro91, Accession # P14635
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 891
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.