missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Antibody (V92.1), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18609799 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18609799 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18609799 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB1002648MFV610

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human, Mouse, Hamster samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Cyclin B1
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone V92.1
Coniugato mFluor Violet 610 SE
Diluizione Flow Cytometry
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Hamster Cyclin B1
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 891
Target Species Human, Mouse, Hamster
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.