missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Mouse, Clone: CCNB1/1098, enQuireBio™

Codice prodotto. 15971138
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15971138 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15971138 Fornitore EnquireBio N. del fornitore 891MSM2P1

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Specifica

Antigene Cyclin B1
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Localizzazione cellulare Cytoplasmic and Nuclear
Classificazione Monoclonal
Clone CCNB1/1098
Concentrazione 200μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
N. accesso geni NP_114172
Simboli geni CCNB1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human full-length CCNB1 protein
Peso molecolare dell'antigene 55-62kDa
Controllo positivo Cell line in logarithmic growth phase. Tonsil or testicular, endometrial, prostate or ovarian carcinoma.
Metodo di purificazione Protein A/G Purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 891
Content And Storage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.