Learn More
Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494376
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494376 100 mg 100mg
16493078 10 mg 10mg
16435817 5 mg 5mg
16419646 50 mg 50mg
16412616 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16494376 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100563
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate is a potent and selective αVβ3 integrin inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate is a potent and selective αVβ3 integrin inhibitor with an IC50 of 20 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclo(RGDyK) trifluoroacetate
CAS 250612-42-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H43F6N9O12
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 130 mg/mL (153.35 mM)
SMILES O=C(N[C@H](C(N[C@H]1CCCNC(N)=N)=O)CCCCN)[C@H](NC([C@@H](NC(CNC1=O)=O)CC(O)=O)=O)CC2=CC=C(O)C=C2.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 847.72
Peso formulazione 847.72
Percent Purity 99.92%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only