missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cycloate, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30311836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30311836 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30311836 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC11820000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Cycloate
CAS 1134-23-2
Nomi componenti o analita Cycloate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H21 N O S
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Carbamothioic acid, cyclohexylethyl-, S-ethyl ester (9CI), Cyclohexanecarbamic acid, N-ethylthio-, S-ethyl ester (7CI,8CI), Buranit, Cycloate, Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiolcarbamate, Etsan, Eurex, Hexylthiocarbam, R 2063, Ro-Neet, Ro-Neet 6E, Roneet 72LE, Ronit, S-Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiocarbamate, S-Ethyl N-cyclohexyl-N-ethylthiolcarbamate, S-Ethyl cyclohexylethylthiocarbamate, S-Ethyl-N-ethyl-N-cyclohexylthiolcarbamate, Sabet
InChI Formula InChI=1S/C11H21NOS/c1-3-12(11(13)14-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h10H,3-9H2,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCSC(=O)N(CC)C1CCCCC1
IUPAC Name S-ethyl N-cyclohexyl-N-ethylcarbamothioate
Industry Type Environmental Testing
Molecular Weight (g/mol) 215.36
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.1344 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.