Learn More
Cyclobenzaprine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451048
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451048 5 g 5g
16432269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16451048 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0740
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.
Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclobenzaprine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 6202-23-9
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22ClN
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo MK130 hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (320.67 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (160.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2C=CC3=CC=CC=C\13.Cl
Molecular Weight (g/mol) 311.85
Peso formulazione 311.85
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Research purposes only