Learn More
Cyclobenzaprine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 18021140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18021140 25 mg 25mg
18081450 100 mg 100mg
17909649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18021140 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98776025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6682-26-4
Formula molecolare C20 H21 N O
Molecular Weight (g/mol) 291.39
Sinonimo 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Cyclobenzaprine N-oxide
IUPAC Name 3-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclobenzaprine N-Oxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H21NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3
Peso formulazione 291.1623
Percent Purity >95%