Learn More
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid, Mikromol™
Descrizione
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid |
| CAS | 5445-51-2 |
| Nomi componenti o analita | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H8 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-Dicarboxycyclobutane, 1-Carboxycyclobutanecarboxylic acid, NSC 22073, Carboplatin Imp. B (EP), Cyclobutane-1,1-dicarboxylic Acid, Carboplatin Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C1(CCC1)C(=O)O |
| IUPAC Name | cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid |
| Vedi altri risultati |