Learn More
Cyclobutanecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30350109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350109 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9881651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclobutanecarboxylic Acid
CAS 3721-95-7
Formula molecolare C5 H8 O2
Quantità 1 g
Sinonimo Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)C1CCC1
IUPAC Name cyclobutanecarboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Peso formulazione 100.0524