Learn More
Cyclobutanone, 98+%
Codice prodotto. 10560191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10560191 1 g Bottiglia in vetro 1g
10030890 5 g Bottiglia in vetro 5g
11964831 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10560191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110930010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1191-95-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1191-95-3
Formula molecolare C4H6O
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00001332
InChI Key SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-6pf2sh405u, cyclobutyloxy, cyclobutanone, 98+%, cyclobutanon, cylcobutanone, cylobutanone, 3-cyclobutanone, 1-oxocyclobutane, cyclobutanone, pubchem9021
PubChem CID 14496
IUPAC Name cyclobutanone
SMILES O=C1CCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclobutanone
Punto di fusione -50.9°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 99.0°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C4H6(=O)
Indice di rifrazione 1.4205 to 1.4225
Quantità 1 g
Beilstein 07,5
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclobutanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.