Learn More
Cyclobutylamine, 98%
Codice prodotto. 10667094 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10667094 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10042650 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10667094 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209110050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2516-34-9
Formula molecolare C4H9N
Molecular Weight (g/mol) 71.11
Numero MDL MFCD00001328
InChI Key KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
PubChem CID 75645
IUPAC Name cyclobutanamine
SMILES C1CC(C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclobutylamine
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 82.0°C
Punto d'infiammabilità −4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C4H7NH2
Indice di rifrazione 1.4366 to 1.4386
Quantità 5 mL
Beilstein 12, 4
Gravità specifica 0.83
Peso formulazione 71.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclobutylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.