Learn More
beta-Cyclodextrin, 98%
Codice prodotto. 15204636 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15204636 100 g 100g
15272236 25 g 25g
15269916 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15204636 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406001000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7585-39-9
Formula molecolare C42H70O35
Molecular Weight (g/mol) 1134.99
Numero MDL MFCD00078139
InChI Key WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
IUPAC Name 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifica
Materiale o nome chimico β-Cyclodextrin
Punto di fusione 310.0°C
Perdita all'essiccatura 14% max. (105°C, 8 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantità 100 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Indice di Merck 15,271
Condizione di rotazione specifica + 150.00 (25.00°C c=1.5, in water)
Rotazione specifica + 150.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 1134.98
Percent Purity 98%