Specifications
| Materiale o nome chimico | β-Cyclodextrin |
| Punto di fusione | 310.0°C |
| Perdita all'essiccatura | 14% max. (105°C, 8 hrs) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Quantità | 500 g |
| Fieser | 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107 |
| Indice di Merck | 15,271 |
| Condizione di rotazione specifica | + 150.00 (25.00°C c=1.5, in water) |
| Rotazione specifica | + 150.00 |
| Show More |