Learn More
alpha-Cyclodextrin hydrate, 98+%
Codice prodotto. 10256380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10256380 25 g Bottiglia in vetro 25g
10246380 5 g Bottiglia in vetro 5g
10217023 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10256380 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227290250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51211-51-9 | C36H60O30 | 972.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51211-51-9
Formula molecolare C36H60O30
Molecular Weight (g/mol) 972.85
Numero MDL MFCD00150804
InChI Key HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
PubChem CID 60161466
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifica
Materiale o nome chimico α-Cyclodextrin hydrate
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 278°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 11% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.5% max. Linear oligomers (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 14, 2718
Rotazione specifica + 148
Informazioni di solubilità Solubility in water: 145g/L (25°C)
IUPAC Name 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol hydrate
Peso formulazione 972.85
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder