Learn More
beta-Cyclodextrin hydrate, 99%
Codice prodotto. 10665272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10665272 5 g Bottiglia in vetro 5g
10308560 25 g Bottiglia in vetro 25g
10532251 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10665272 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227280050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 68168-23-0 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68168-23-0
Formula molecolare C42H70O35
Molecular Weight (g/mol) 1134.99
Numero MDL MFCD00150811
InChI Key WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
PubChem CID 53486154
IUPAC Name 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifica
Materiale o nome chimico β-Cyclodextrin hydrate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 298°C to 300°C
Colore White
pH 5.0 to 8.0 (1% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Indice di Merck 14, 2718
Rotazione specifica + 161
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear colorless
Solventi residui 5ppm toluene max.
Peso formulazione 1135.01
Percent Purity 99%
Sostanze correlate 1% max. Alpha-and gamma-cyclodextrin (HPLC)
Forma fisica Crystalline Powder