Learn More
gamma-Cyclodextrin hydrate, 99%
Codice prodotto. 10753041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10753041 1 g Bottiglia in vetro 1g
10144810 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10247123 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10753041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229900010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91464-90-3
Formula molecolare C48H80O40
Molecular Weight (g/mol) 1297.13
Numero MDL MFCD00149574
InChI Key GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
PubChem CID 71311509
IUPAC Name 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Specifica
Materiale o nome chimico γ-Cyclodextrin hydrate
Punto di fusione 267.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 14, 2718
Rotazione specifica + 177.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 22.3 g/100 mL (25°C).
Peso formulazione 1297.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder