Learn More
α-Cyclodextrin, MedChemExpress
Description
α-Cyclodextrin is a multifunctional, soluble dietary fiber marketed for use as a fiber ingredient.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | α-Cyclodextrin |
| CAS | 10016-20-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C36H60O30 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 110 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (51.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]1O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]2O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@@]3([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]2O)CO)([H])[C@@H]1O)CO)([H])[C@@H]5O)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@@H]3CO)([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]5O |
| Molecular Weight (g/mol) | 972.84 |
| Peso formulazione | 972.84 |
| Show More |
Research purposes only