Specifica
| Punto di fusione | 257°C to 265°C (decomposition)(literature) |
| Quantità | 500 mg |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water, 1M NH4OH (50mg/mL) |
| Peso formulazione | 1297.1 |
| Forma fisica | Powder |