Learn More
β-Cyclodextrin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11484502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11484502 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11484502 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219005301
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico β-Cyclodextrin
CAS 7585-39-9
Densità 1.624g/cm3 (L)
Formula molecolare C42H70O35
Numero MDL MFCD00078139
Quantità 1 g
Sinonimo cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
InChI Key WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
IUPAC Name 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
Molecular Weight (g/mol) 1134.99
PubChem CID 131707246
Peso formulazione 1134.9
Forma fisica Solid