Learn More
Cyclododecanol, 98+%
Codice prodotto. 10724221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10724221 500 g Bottiglia in vetro 500g
10262792 5 g Bottiglia in vetro 5g
10488250 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10724221 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110965000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1724-39-6 | C12H24O | 184.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1724-39-6
Formula molecolare C12H24O
Molecular Weight (g/mol) 184.32
Numero MDL MFCD00003717
InChI Key SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-0z645y4jts, dsstox_cid_7429, dsstox_rid_78451, dsstox_gsid_27429, acmc-1bprz
PubChem CID 15595
IUPAC Name cyclododecanol
SMILES C1CCCCCC(CCCCC1)O
Specifications
Materiale o nome chimico Cyclododecanol
Nota nome 99%
Punto di fusione 76.0°C to 79.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 272.7°C
Punto d'infiammabilità 138°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C12H23OH
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,19.2g/100g benzene,58.5g/100g methanol,33.2g/100g chloroform
Peso formulazione 184.32
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclododecanol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Hazard Statement
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement