Learn More
Cyclododecanol, 99%
Codice prodotto. 11475487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475487 500 g 500g
11455487 25 g 25g
11465487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23486.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1724-39-6 | C12H24O | 184.323 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1724-39-6
Formula molecolare C12H24O
Molecular Weight (g/mol) 184.323
Numero MDL MFCD00003717
InChI Key SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-0z645y4jts, dsstox_cid_7429, dsstox_rid_78451, dsstox_gsid_27429, acmc-1bprz
PubChem CID 15595
IUPAC Name cyclododecanol
SMILES C1CCCCCC(CCCCC1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclododecanol
Punto di fusione 77°C to 79°C
Punto d'infiammabilità 138°C (280°F)
Quantità 500 g
Numero UN UN3077
Peso formulazione 184.32
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclododecanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclododecanol