Learn More
Cycloheptane, 99%
Codice prodotto. 10259683 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 10259683
Marca: Thermo Scientific Acros 111010250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 291-64-5 | C7H14 | 98.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 291-64-5
Formula molecolare C7H14
Molecular Weight (g/mol) 98.19
Numero MDL MFCD00004147
InChI Key DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
PubChem CID 9265
IUPAC Name cycloheptane
SMILES C1CCCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cycloheptane
Punto di fusione -12°C
Colore Colorless
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 118.4°C
Punto d'infiammabilità 6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C7H14
Indice di rifrazione 1.4440 to 1.446
Quantità 25 mL
Beilstein 05,29
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 98.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cycloheptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.